missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLC39A9/ZIP9 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18517390 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18517390 100 μg 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18517390 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP159841

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

SLC39A9/ZIP9 Polyclonal antibody specifically detects SLC39A9/ZIP9 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SLC39A9/ZIP9
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1.0 μg/mL
Zusammensetzung PBS, 2% Sucrose
Gen-Zugriffsnummer Q9NUM3
Gen-Alias FLJ11274, MGC74989, solute carrier family 39 (zinc transporter), member 9, Solute carrier family 39 member 9, zinc transporter SLC39A9, zinc transporter ZIP9, ZIP9, ZIP-9, Zrt- and Irt-like protein 9
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic peptides corresponding to SLC39A9 (solute carrier family 39 (zinc transporter), member 9) The peptide sequence was selected from the middle region of SLC39A9)(50ug). Peptide sequence YIGVSLVLGFVFMLLVDQIGNSHVHSTDDPEAARSSNSKITTTLGLVVHA The peptide sequence for this immunogen was taken from within the described region.
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 55334
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.