missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLC4A11 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18237122 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18237122 0.1 mg 0.10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18237122 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP146156

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody

SLC4A11 Polyclonal specifically detects SLC4A11 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Peptide ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SLC4A11
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.3-1 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 3.75 ug/ml, Peptide ELISA Detection limit 1:32000
Zusammensetzung Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA with 0.02% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer NP_114423.1
Gen-Alias Bicarbonate transporter-related protein 1, BTR1bicarbonate transporter related protein 1, CDPD, CHED2, corneal endothelial dystrophy 2 (autosomal recessive), dJ794I6.2, FECD4, MGC126418, MGC126419, NaBC1, sodium bicarbonate transporter-like protein 11, Sodium borate cotransporter 1, sodium-coupled borate cotransporter 1, Solute carrier family 4 member 11, solute carrier family 4, sodium bicarbonate transporter-like, member 11, solute carrier family 4, sodium borate transporter, member 11
Gensymbole SLC4A11
Wirtsspezies Goat
Immunogen Peptide with sequence C-HTSRKYLKLKNFKEE corresponding to internal region according to NP_114423.1.
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 83959
Testspezifität This antibody recognizes and epitope within the internal region. Cross reacts with Cross reacts with Human, Mouse and Rat. Expected from sequence similarity: Dog and Cow.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.