missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLC6A3/DAT1 Antibody (CL3123) [DyLight 350], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30523565 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30523565 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30523565 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP343803UV

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

SLC6A3/DAT1 Monoclonal antibody specifically detects SLC6A3/DAT1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SLC6A3/DAT1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CL3123
Konjugat DyLight 350
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias DA transporter, DATDAT1Solute carrier family 6 member 3, sodium-dependent dopamine transporter, solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, dopamine), member 3
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was generated using a recombinant protein sequence of Q01959, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6531
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.