missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLC6A4/5-HTTLPR/Serotonin transporter Antibody, PerCP, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18605557 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18605557 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18605557 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP305546PCP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

SLC6A4/5-HTTLPR/Serotonin transporter Polyclonal antibody specifically detects SLC6A4/5-HTTLPR/Serotonin transporter in Human, Mouse, Rat, Bovine samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SLC6A4/5-HTTLPR/Serotonin transporter
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat PerCP
Verdünnung Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias 5HT transporter, 5-HTT, hSERT, HTT5-hydroxytryptamine transporter, Na+/Cl- dependent serotonin transporter, OCD1, SERT, sodium-dependent serotonin transporter, solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, serotonin), member 4,5-HTTLPR, Solute carrier family 6 member 4,5HTT
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen KSITPETPTEIPCGDIRLNAV coupled to KLH
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6532
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Bovine
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.