missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLC7A5/LAT1 Antibody (BU53), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18035106 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18035106 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18035106 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP250465AF350

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

SLC7A5/LAT1 Monoclonal specifically detects SLC7A5/LAT1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Flow (Cell Surface).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SLC7A5/LAT1
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon BU53
Konjugat Alexa Fluor 350
Verdünnung Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Flow (Cell Surface)
Zusammensetzung 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Gen-Alias 4F2 LC, CD98, CD98LC, D16S469EL-type amino acid transporter 1, E16, Integral membrane protein E16, large neutral amino acids transporter 1, large neutral amino acids transporter small subunit 1, LAT1hLAT1, MPE16CD98 light chain, sodium-independent neutral amino acid transporter LAT1,4F2LC, solute carrier family 7 (cationic amino acid transporter, y+ system), member 5,4F2 light chain, Solute carrier family 7 member 5, y+ system cationic amino acid transporter
Gensymbole SLC7A5
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Plasma cell line 8226
Menge 0.1 mL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8140
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.