Learn More
Ibidi μ-Slide 8 Well high μ-Pattern RGD, sqr20, pit110, hex
μ-Slide 8 Well high μ-Pattern RGD, sqr20, pit110, hex is an 8 well chambered coverslip with micropatterned surface.
Marke:  Ibidi 83801
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.57000kg
Artikelnummer. 17236243
  • 774.40 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • A chambered coverslip with 8 wells and micropatterned surface
  • bottom material: #1.5 Polymer Coverslip with passivated surface (biologically inert) and RGD pattern
  • sterilized
Spezifikation
Spezifikation
Microscope Slide
8
10