Learn More
Karl Hecht™ Objektträgerkästen nach Hellendahl mit Erweiterung Objektträger 76x26 mm Natr.Klk.Gl.
Holds 8 microscope slides of approx. 76 x 26mm or for 16 slides back-to-back. Karl Hecht™ Assistent™ Staining Jar with Extension, Acc. to Hellendahl are manufactured from SMG glass.
Marke: Karl Hecht™ 42460010
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.35300kg
Beschreibung
- Clear glass
- Dishwasher safe
Spezifikation
8, 16 back to back | |
Clear | |
SMG Glass |