Learn More
Epredia™ Objektträger-Aufbewahrungssystem
Sparen Sie Platz durch Lagerung von Materialien in dem stapelbaren Epredia™ Objektträger-Aufbewahrungssystem.
Marke:  Epredia™ B1000700BL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12529976
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
Sparen Sie Platz durch Lagerung von Materialien in dem stapelbaren Thermo Scientific™ Objektträger-Aufbewahrungssystem. Verfügt über einen transparenten Klappdeckel und nummerierte Schlitze zur leichten Identifizierung.
Lagerung:
  • Geeignet für 72 × 26 mm (3 × 1 in) Objektträger
  • Aufbewahrung von bis zu 100 Objektträgern (1 pro Schlitz), 200 Objektträgern (2 pro Schlitz) oder 400 Objektträgern (ohne Objektträgertablett)
Spezifikation
Spezifikation
100, 300, 200
400 Slides
75 mm
26 mm
Blue
3 in.
1 in.