Learn More
Ibidi μ-Slide I Luer 3D ibiTreat
A μ-Slide has one channel and three wells.
Marke:  Ibidi 87176
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.14300kg
Artikelnummer. 17246263
  • 360.58 € / 15 Stück
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • A μ-Slide with one channel and three wells for culturing cells on a 3D gel matrix with defined flow
  • easy to connect with tubing and pump systems via female Luers
  • bottom material: #1.5 Polymer Coverslip
  • tissue culture treated
  • sterilized
Spezifikation
Spezifikation
Microscope Slide
15