Learn More
Ibidi μ-Slide III 3in1 ibiTreat
μ-Slide III 3in1 ibiTreat is a μ-Slide for switchable chemotactic gradients.
Marke:  Ibidi 80316
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.16700kg
Artikelnummer. 17296163
  • 283.20 € / 15 Stück
Verfügbar ab: 10-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • A channel slide for switchable chemotactic gradients that merges 3 separated liquids into one channel
  • easy to connect with tubing and pump systems via female Luers
  • bottom material: #1.5 Polymer Coverslip
  • tissue culture treated
  • sterilized
Spezifikation
Spezifikation
Microscope Slide
15