Learn More
Ibidi μ-Slide VI 0.4 μ-Pattern RGD, cir100, pit500, hex Trial Pack
μ-Slide VI 0.4 μ-Pattern RGD, cir100, pit500, hex Trial Pack is a 6 channel slide with micropatterned surface.
Marke:  Ibidi 83602-S
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.18600kg
Artikelnummer. 17216243
  • 174.24 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • A 6 channel slide with micropatterned surface for multi-cell assays with fluorescence microscopy readout
  • bottom material: #1.5 Polymer Coverslip with passivated surface (biologically inert) and RGD pattern
  • sterilized
Spezifikation
Spezifikation
Microscope Slide
2