Learn More
Thermo Scientific™ Racks mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlgeräte mit fünf Innentüren)
Artikelnummer. 11319321 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
28 Boxen/Rack
2 Zoll Boxen (12)
2 Zoll Boxen (16)
3 Zoll Boxen (12)
Boxen (3)
Mikrotiterplatten
Mikrotiterplatten mit Deckel
Pckg.
Röhrchen
Positionen:
12 Schachteln/Rack
16 Boxen/Gestell
30 Platten/Gestell
44 Platten/Gestell
48/Karton
66 Platten/Gestell
70 Platten/Gestell
84 Platten/Gestell
9 Boxen/Gestell
96/Karton
Zur Verwendung mit (Geräte):
13 cu. ft. EXF240, HFU240B
14,9, 19,4, 24,1, 28,8 und 33,5 cu.ft. RevCo UXF, Herafreeze HFU-T
17,3 und 23 cu.ft. EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B
28 cu. ft. EXF600, HFU600B
Gefrierschränke mit 13 cu. ft. Volumen
Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3 und 23 cu.ft
Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3, 23 und 28,8 cu.ft.
Packungsgröße:
1 Stück
29 product options available for selection
Product selection table with 29 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Positionen Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
11319321 2 Zoll Boxen (16) 16 Boxen/Gestell Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3 und 23 cu.ft 1 Stück
15140509 Röhrchen 96/Karton 13 cu. ft. EXF240, HFU240B 1 Stück
15150509 Röhrchen 96/Karton 17,3 und 23 cu.ft. EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B 1 Stück
15130509 Röhrchen 96/Karton 28 cu. ft. EXF600, HFU600B 1 Stück
15111045 Röhrchen 96/Karton 14,9, 19,4, 24,1, 28,8 und 33,5 cu.ft. RevCo UXF, Herafreeze HFU-T 1 Stück
11359291 Röhrchen 96/Karton 13 cu. ft. EXF240, HFU240B 1 Stück
11711101 Röhrchen 96/Karton 17,3 und 23 cu.ft. EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B 1 Stück
15140539 Röhrchen 96/Karton 28 cu. ft. EXF600, HFU600B 1 Stück
11379291 28 Boxen/Rack 96/Karton 14,9, 19,4, 24,1, 28,8 und 33,5 cu.ft. RevCo UXF, Herafreeze HFU-T 1 Stück
15160509 Röhrchen 96/Karton 13 cu. ft. EXF240, HFU240B 1 Stück
15170509 Röhrchen 96/Karton 17,3 und 23 cu.ft. EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B 1 Stück
15180509 Röhrchen 96/Karton 28 cu. ft. EXF600, HFU600B -
15190509 Röhrchen 96/Karton 14,9, 19,4, 24,1, 28,8 und 33,5 cu.ft. RevCo UXF, Herafreeze HFU-T 1 Stück
15100519 Röhrchen 48/Karton 13 cu. ft. EXF240, HFU240B 1 Stück
15110519 Röhrchen 48/Karton 17,3 und 23 cu.ft. EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B -
15130519 Röhrchen 48/Karton 28 cu. ft. EXF600, HFU600B 1 Stück
15120519 Röhrchen 48/Karton 14,9, 19,4, 24,1, 28,8 und 33,5 cu.ft. RevCo UXF, Herafreeze HFU-T 1 Stück
11369311 Mikrotiterplatten mit Deckel 70 Platten/Gestell Gefrierschränke mit 13 cu. ft. Volumen 1 Stück
11389311 Mikrotiterplatten mit Deckel 84 Platten/Gestell Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3 und 23 cu.ft 1 Stück
11399311 2 Zoll Boxen (12) 12 Schachteln/Rack Gefrierschränke mit 13 cu. ft. Volumen 1 Stück
11309321 Boxen (3) 9 Boxen/Gestell Gefrierschränke mit 13 cu. ft. Volumen 1 Stück
11359321 3 Zoll Boxen (12) 12 Schachteln/Rack Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3 und 23 cu.ft 1 Stück
11369321 2 Zoll Boxen (16) 16 Boxen/Gestell Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3 und 23 cu.ft 1 Stück
11379321 2 Zoll Boxen (12) 12 Schachteln/Rack Gefrierschränke mit 13 cu. ft. Volumen 1 Stück
11389321 Mikrotiterplatten 66 Platten/Gestell Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3, 23 und 28,8 cu.ft. 1 Stück
11399321 Mikrotiterplatten 44 Platten/Gestell Gefrierschränke mit 13 cu. ft. Volumen 1 Stück
10731310 Pckg. 9 Boxen/Gestell Gefrierschränke mit 13 cu. ft. Volumen 1 Stück
11376311 Mikrotiterplatten 30 Platten/Gestell Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3, 23 und 28,8 cu.ft. 1 Stück
11329321 2 Zoll Boxen (12) 12 Schachteln/Rack Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3 und 23 cu.ft 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
29 options
Artikelnummer. 11319321 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 398326
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Maximieren Sie Ihre Röhrchenlagerungskapazitäten pro Tiefkühlschrank mit einer Racks-Lösung für Ultratiefkühlgeräte mit fünf Innentüren.
Maximieren Sie mit diesen Thermo Scientific™ Racks für Revco™ ExF, DxF und HERAfreeze™ HFU B Tiefkühlschränken die Lagerkapazität Ihres Ultratiefkühlschranks. Die Auswahl umfasst Racks mit Gleiteinschüben, verstellbare Racks mit seitlichem Zugang sowie Mikrotiterplatten-Racks für Standard- oder Deepwell-Formate.
  • Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Gestelle für Boxen im 2 Zoll-Format, anpassbares Gestell mit seitlichem Zugang
Farbe Silber
Aufnahmevermögen 2 Zoll Boxen (16)
Material Edelstahl
Positionen 16 Boxen/Gestell
Zur Verwendung mit (Geräte) Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3 und 23 cu.ft
Breite (angloamerikanisch) 5,4 in.
Höhe (angloamerikanisch) 9,4 in.
Tiefe (angloamerikanisch) 22,1 in.
Tiefe (metrisch) 56.1 cm
Produkttyp Gestell mit seitlichem Zugang (einstellbar)
Einschübe 4 Tiers
Höhe (metrisch) 23,9 cm
Breite (metrisch) 13,7 cm