Learn More
Cole-Parmer™ TIMER MINI COUNT DOWN
Einfach zu halten und verfügt über große Bedienelemente
Marke: Cole-Parmer™ 94460-00
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Dank der integrierten NIST‑Traceable Kalibrierung erhalten Sie genaue, zuverlässige Messergebnisse
- Zählt von 100 Minuten in 1 Sekundenintervallen herunter
- Nach Ablauf der Zeit ertönt ein akustischer 30-Sekunden-Alarm
- Kalibriert nach NIST-rückführbaren Standards und gebrauchsfertig
Spezifikation
Digitaler Zeitmesser | |
±8.64 s/Tag | |
Digital LCD | |
7.93 mm H (LCD) | |
Je 1 |
100 min | |
1 s | |
1 | |
Magnetische Rückseite, 1.5 V-Knopfzellenbatterie und NIST-rückverfolgbarer Kalibrierbericht vom Hersteller | |
Vom Hersteller bereitgestellter NIST-rückverfolgbarer Kalibrierbericht |