Learn More
Simport™ Scientific Slimsette™ Gewebeverarbeitungs-/Einbettkassette in Quickload™-Spenderboxen
Sichern Sie Proben während der Verarbeitung mit der Simport Scientific™ Slimsette™ Gewebeverarbeitungs-/Einbettkassette in Quickload™-Spenderboxen.
Marke:  Simport™ Scientific M509-9T
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11685740
  • 342.00 € / 2000 Stück
Verfügbar ab
08-04-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
In Quickload™-Spenderboxen
  • Vordere Schreibfläche in einem 45°-Winkel
  • Versenkter Deckel
  • Geeignet für automatisierte Drucker
  • Aus Acetal
  • Beständig gegen die chemische Wirkung der meisten histologischen Lösungsmittel
Bestellinformation
Jeder Karton enthält 50 QuickLoad™-Spenderboxen mit je 40 Kassetten
Zertifizierungen
CE-IVD
Spezifikation
Spezifikation
2000
Gray
Acetal