missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Slit2 Antibody (05) [Alexa Fluor™ 750], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30060901 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30060901 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30060901 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP326897AF750

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Slit2 Monoclonal antibody specifically detects Slit2 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Slit2
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 05
Konjugat Alexa Fluor 750
Zusammensetzung 50 mM Sodium Borate
Gen-Alias FLJ14420, slit (Drosophila) homolog 2, slit homolog 2 (Drosophila), slit homolog 2 protein, Slit-2SLIL3
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human Slit2 (Uniprot#: O94813; aa 271-480).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Growth and Development, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9353
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.