Learn More
Slug Antibody (666633), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30149793 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30149793 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30149793 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB7408CL1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Slug Monoclonal antibody specifically detects Slug in Human samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining),CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Slug
Anwendungen Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 666633
Konjugat CoraFluor 1
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias MGC10182, Neural crest transcription factor Slug, Protein snail homolog 2, slug homolog, zinc finger protein (chicken), SLUGH, SLUGzinc finger protein, snail 2, snail homolog 2 (Drosophila), WS2D, zinc finger protein SNAI2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen E. coli-derived recombinant human Slug, Met1-His268, Accession # O43623
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Neuronal Cell Markers, Phospho Specific
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6591
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG2a