missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLV 320, Tocris Bioscience™

Potent and selective A1 antagonist

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 334450

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 50mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13412854

  • 954.03 € / 50 Milligramm

Voraussichtlicher Liefertermin 22-10-2019

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Potent and selective adenosine A1 receptor antagonist (Ki values are 1, 200, 398 and 3981 nM at human A1, A3, A2A and A2B receptors respectively). Suppresses cardiac fibrosis and attenuates albuminuria, without effect on blood pressure in animal models of chronic renal failure. Orally active.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

251945-92-3
308.385
derenofylline, unii-o1q96uz63w, trans-4-2-phenyl-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-yl amino cyclohexanol, derenofylline inn, d0f5un, 4-4-phenyl-3,5,7-triazabicyclo 4.3.0 nona-2,4,8,10-tetraen-2-yl amino cyclohexan-1-ol, slv hplc, 4-2-phenyl-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-ylamino cyclohexanol, 4-2-phenyl-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-yl amino cyclohexan-1-ol, cyclohexanol, 4-2-phenyl-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-yl amino-, trans
4-[(2-phenyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)amino]cyclohexan-1-ol
C18H20N4O
RBZNJGHIKXAKQE-UHFFFAOYSA-N
9953065
C1CC(CCC1NC2=NC(=NC3=C2C=CN3)C4=CC=CC=C4)O

Spezifikation

50mg
251945-92-3
derenofylline, unii-o1q96uz63w, trans-4-2-phenyl-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-yl amino cyclohexanol, derenofylline inn, d0f5un, 4-4-phenyl-3,5,7-triazabicyclo 4.3.0 nona-2,4,8,10-tetraen-2-yl amino cyclohexan-1-ol, slv hplc, 4-2-phenyl-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-ylamino cyclohexanol, 4-2-phenyl-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-yl amino cyclohexan-1-ol, cyclohexanol, 4-2-phenyl-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-yl amino-, trans
C1CC(CCC1NC2=NC(=NC3=C2C=CN3)C4=CC=CC=C4)O
308.385
308.38
SLV 320
C18H20N4O
RBZNJGHIKXAKQE-UHFFFAOYSA-N
4-[(2-phenyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)amino]cyclohexan-1-ol
9953065
>99%
Videos
Dokumentation