Learn More
RETSCH Schneidmühle SM 300
Artikelnummer. 11790745 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Mahlen ohne Schwermetallverunreinigung
Mahlen von weichen, mittelharten, elastischen, faserigen und heterogenen Produktmischungen
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Anwendung) unitSize
11790745 Mahlen von weichen, mittelharten, elastischen, faserigen und heterogenen Produktmischungen 1 Stück
11914222 Mahlen ohne Schwermetallverunreinigung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11790745 Lieferant RETSCH Lieferanten-Nr. 20.729.0002
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Schneidmühlen werden für die Zerkleinerung von weichen, mittelharten, zähen, elastischen, faserigen und heterogenen Materialgemischen eingesetzt. Das leistungsstärkste Modell, die SM 300, überzeugt vor allem bei schwierigen Materialien wie z.B. Abfall, Kunststoff, Elektroschrott. Die Mühlen sind zudem für biologische Materialien wie Holz, Wurzeln, Knochen, Pflanzen, Futtermittel geeignet. Sie können mit verschiedenen Rotoren und Trichtern ausgestattet werden. Die SM 300 verfügt über eine variable Drehzahl und lässt sich so perfekt an das Mahlgut anpassen.
Kraftvolle Zerkleinerung dank 3 kW Motor mit hoher Durchzugskraft und RES Technologie (SM 300)
Perfekte Anpassung an das Mahlgut durch variable Drehzahl von 700 bis 3000 min-1 (SM 300)
Optimierte Schneidwirkung durch Doppelschneidleisten (SM 200, SM 300)
Sehr schnelle Reinigung dank aufklappbarem Trichter (SM 200, SM 300), glatten Flächen und Steckrotor
Definierte Endfeinheit durch Bodensiebe mit Lochweiten 0,25 - 20mm
Umfangreiches Zubehör wie Trichter, Auffanggefässe, Rotoren, Siebe und Zyklon-Sauger-Kombination (SM 200, SM 300)
Lieferumfang:
SM 100 mit 5L Auffangbehälter.
Rotor, Einfülltrichter, Bodensieb und Untergestell (optional) bitte separat bestellen.
SM 200 / SM 300 mit 5L Auffangbehälter und Untergestell.
Rotor, Einfülltrichter und Bodensieb bitte separat bestellen.
Ausführungen für die schwermetallfreie Zerkleinerung auf Anfrage.
Typ: SM 300, 220 - 230 V, 50/60 Hz
Spezifikation
Produkttyp Schneidmühle
Zertifizierung/Konformität CE-zertifiziert
Abmessungen (L x B x H) 750 x 576 x 1677 mm
Elektrische Anforderungen 220/230 V, 50/60 Hz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mahlen von weichen, mittelharten, elastischen, faserigen und heterogenen Produktmischungen
Höhe (metrisch) 1677 mm
Hertz 50/60 Hz
IP-Schutzart IP 20
Länge (metrisch) 750 mm
Material Edelstahl
Modell SM 300
Phase 1-phasiger Stromanschluss
Spannung 220/230 V
Breite (metrisch) 576 mm