Learn More
Tocris Bioscience™ SM 324405
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18781819
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18781819 50 mg 50 Milligramm
18700949 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18781819 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 5445/50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Potent TLR7 agonist
SM 324405 is a potent TLR7 agonist (EC50 = 50 nM). Exhibits selectivity for TLR7 over TLR8. Induces IFN-α and -γ expression in human PBMCs and mouse splenocytes, and inhibits IL-5 production in human PBMCs in vitro. Rapidly metabolized to acid metabolite (t½ = 2.6 min in human plasma).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-[(6-amino-2-butoxy-7,8-dihydro-8-oxo-9H-purin-9-yl)methyl]benzeneacetate
CAS 677773-91-0
Menge 50 mg
Ziel Toll-like Receptor Agonists
Summenformel C19H23N5O4
Formelmasse 385.42
Reinheit >98%