Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ InstantOne™ ELISA-Kit für SMAD1 (Gesamt/Phospho)
Das InstantOne™ ELISA wurde speziell für die präzise Messung von gesamtem phosphoryliertem humanem SMAD1 (Ser463/465) in Zelllysaten entwickelt. Das InstantOne™ ELISA-Kit ermöglicht die Analyse von Proben in etwa einer Stunde.
Marke: Invitrogen™ 85-86183-11
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.23750kg
Benachrichtigungen:
Die Total/Phospho InstantOne ELISAs enthalten Reagenzien für eine Gesamtmenge von 96 Wells (24 Wells Total/72 Wells Phospho).Wenden Sie sich an den technischen Kundendienst, wenn Sie chargenspezifische Analysenzertifikate benötigen.
Beinhaltet: Benutzerhandbuch
InstantOne™ Assay-Platte, 96 Wells (versiegelt)
Zelllysepuffer (5x)
Verstärkerlösung
Waschpuffer (10x)
SMAD1 (Total) Capture-Antikörperreagenz
phospho-SMAD1 (Ser463/465) Fänger-Antikörperreagenz
SMAD1 (Total) Nachweisantikörperreagenz
Phospho-SMAD1 (Ser463/465)- Detektions-Antikörperreagenz
Positiv-Kontrollzellen-Lysat (lyophilisiert)
Nachweisreagenz (TMB-Substrat)
Stopplösung
Plattendichtung
Beschreibung
Alle Reagenzien, die in einem herkömmlichen Sandwich-ELISA verwendet werden, werden einer Platte in Lösung hinzugefügt, gefolgt von einem Waschschritt und einem Nachweis mit dem kolorimetrischen TMB-Substrat.Spezifikation
Human | |
96 Tests | |
Gehäuse SMAD1 |
ELISA | |
Mothers against decapentaplegic homolog 1 |
Nur für Forschungszwecke