missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Smad3 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18130622 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18130622 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18130622 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP220411

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Smad3 Polyclonal specifically detects Smad3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Chromatin Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Smad3
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.78mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:1000-1:20000, Flow Cytometry, Immunohistochemistry 1:100-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100-1:1000, Immunoprecipitation 1:1000-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP)
Zusammensetzung PBS, 20% Glycerol (pH7) with 0.025% Proclin 300
Gen-Zugriffsnummer P84022
Gen-Alias DKFZp586N0721, DKFZp686J10186, hMAD-3, hSMAD3, HsT17436, JV15-2MGC60396, MAD homolog 3, mad protein homolog, MAD, mothers against decapentaplegic homolog 3, MAD, mothers against decapentaplegic homolog 3 (Drosophila), mad3, MADH3mad homolog JV15-2, mothers against decapentaplegic homolog 3, Mothers against DPP homolog 3, SMA- and MAD-related protein 3, SMAD 3, SMAD family member 3HSPC193, SMAD, mothers against DPP homolog 3, SMAD, mothers against DPP homolog 3 (Drosophila), Smad3
Gensymbole SMAD3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human SMAD3. The exact sequence is proprietary.
Molekulargewicht des Antigens 48 kDa
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Signal Transduction, Wnt Signaling Pathway
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4088
Testspezifität Human. Rhesus Monkey (100%).
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.