missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Small Intestine Duodenum Tissue Slides (Adenocarcinoma)- Paraffin

Artikelnummer. 18657930 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 Objektträger
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18657930 5 Objektträger 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18657930 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP277930

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Tissue Slides

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Menge 5 Objektträger
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunohistochemistry (IHC), Immunohistochemistry (Paraffin), ISH, Dual RNAScope ISH-IHC
Spezies Human
Zielspezifität Small Intestine Duodenum
Inhalt und Lagerung Store at 4°C.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.