Learn More
IBA Lifesciences pDSG-IBA Kleiner Säugetier-Expressionsvektor
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15613888 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Change view
Click to view available options
Vektor:
pDSG-IBA102
pDSG-IBA103
pDSG-IBA104
pDSG-IBA105
pDSG-IBA43
pDSG-IBA45
pDSG-IBAwt1
pDSG-IBAwt2
Proteinmarkierung:
His-Tag (6x), Strep-tag™II, 6x His-Tag
Nicht markiert
Twin-Strep-tag
Packungsgröße:
5 Mikrogramm
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vektor Proteinmarkierung unitSize
15613888 pDSG-IBA102 Twin-Strep-tag 5 Mikrogramm
15603888 pDSG-IBA45 His-Tag (6x), Strep-tag™II, 6x His-Tag 5 Mikrogramm
15623888 pDSG-IBA103 Twin-Strep-tag 5 Mikrogramm
15633888 pDSG-IBA104 Twin-Strep-tag 5 Mikrogramm
15643888 pDSG-IBA105 Twin-Strep-tag 5 Mikrogramm
15663878 pDSG-IBAwt1 Nicht markiert 5 Mikrogramm
15673878 pDSG-IBAwt2 Nicht markiert 5 Mikrogramm
15693878 pDSG-IBA43 His-Tag (6x), Strep-tag™II, 6x His-Tag 5 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15613888 Lieferant IBA Lifesciences Lieferanten-Nr. 55219001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entwickelt für die Protein-Expression von Säugetier-HEK293E-Zellen (MEXi 293E-Zellen). IBA GmbH™ Der kleine Expressions-Vektor für Säuger ist ein kleiner transienter Expressionsvektor, der speziell für die Verwendung in Kombination mit dem MEXi Säugetier-Expressionssystem entwickelt wurde.
pDSG-IBA-Vektoren für das MEXi-Säugetierexpressionssystem
  • Kleiner transienter Expressionsvektor, der speziell für die Verwendung in Kombination mit dem MEXi Säugetier-Expressionssystem entwickelt wurde.
  • Für die stabile und nicht replikative transiente Expression mit hohem Level in den meisten Säugetierwirten, die folgende Elemente enthalten:
    • Humanes Cytomegalievirus (CMV) für die Genexpression mit hohem Level in einem breiten Spektrum an Säugetierzellen
    • Episomale Replikation über den Replikationsursprung (oriP) des Epstein-Barr-Virus erfordert das chromosomal exprimierte nukleäre, von EBNA-1 codierte Antigen.
    • Ampicillinresistenz und ColE1-Replikationsursprung (pUC) zur Vermehrung in E. coli in einer hohen Plasmidkopienzahl
Bitte beachten Sie, dass das Klonieren in pDSG-IBA Akzeptorvektoren zwingend das Restriktionsenzym Esp3I erfordert, da kein anderes MCS zur Integration eines Gens von Interesse verfügbar ist. Neben dem direkten Klonieren des gewünschten Gens in pDSG-IBA-Vektoren mit Esp3I besteht auch die Möglichkeit über einen sogenannten Entry-Vektor.
Spezifikation
Konstitutives oder induktives System Konstitutiv
Markergen Ampicillin
Promoter CMV
Produkttyp Vector
Selektionsmittel (eukaryotisch) Geneticin™ (G-418)
Inhalt und Lagerung Empfohlen: 2°C bis 8°C für häufige Verwendung, -20°C für Langzeitlagerung
Spezies Säugetiere
Proteinmarkierung Twin-Strep-tag
Klonierungsmethode Direktes Klonen
Konzentration 250 ng/μl
Primer Vorwärts
Menge 5μ g
Vektor pDSG-IBA102
Zur Verwendung mit (Anwendung) BM40-Sekretionssignal