Learn More
OHAUS™ Kleine Drei-Finger-Hülsen
Kleine OHAUS™ Drei-Finger-Hülsen sind für die Verwendung mit Klammern vorgesehen und können zur Reinigung oder zum Austausch leicht entfernt werden.
Marke: OHAUS™ 30400263
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
- Erhältlich in rotem oder schwarzem Vinyl und Glasfaser
- Fiberglashülsen eignen sich ideal für Anwendungen über 100 °C
Spezifikation
3 | |
Vinyl | |
Schwarz |
Zinkenhülse | |
Klein |