Learn More
Greiner Bio-One Advanced TC™ Transparente behandelte 384 μ-Well-Zellkultur-Mikrotiterplatten für kleine Volumina™
Artikelnummer. 11897812
Change view
Click to view available options
Farbe:
Schwarz, Klar durchsichtiger Boden
Packungsgröße:
60 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
11897812 Schwarz, Klar durchsichtiger Boden 60 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11897812 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 788986
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Modifiziert für anspruchsvolle oder empfindliche adhärente Zellen. Small Volume™ Advanced TC™ klare, behandelte 384 μ Well-Zellkultur-Mikrotiterplatten bieten optimale Kultivierungsbedingungen für empfindliche Zellen.
  • Nicht-pyrogen und nicht-zytotoxisch
  • Verbesserte Zelladhäsion
  • Konsistente Zellhaftung
  • Homogenes Zellwachstum
  • In-vivo-ähnliche Morphologie
  • Höherer Zellertrag
  • Ermöglicht die Verwendung von serumreduzier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Deckel Mit Deckel
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur
Kulturfläche 2 bis 7 mm2
Array 16 x 24
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Verpackung 15/Packung, 60/Karton
Farbe Schwarz, Klar durchsichtiger Boden
Produkttyp Mikroplatte
Material Polystyrol
Volumen (metrisch) Well 4 bis 25 μl
Anzahl Wells 384
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Advanced TC
Gesamtvolumen (metrisch) Well 28 μl
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Menge 60/Karton