Learn More
Greiner Bio-One Advanced TC™ Transparente behandelte 384 μ-Well-Zellkultur-Mikrotiterplatten für kleine Volumina™
Beschreibung
- Nicht-pyrogen und nicht-zytotoxisch
- Verbesserte Zelladhäsion
- Konsistente Zellhaftung
- Homogenes Zellwachstum
- In-vivo-ähnliche Morphologie
- Höherer Zellertrag
- Ermöglicht die Verwendung von serumreduzier
Spécification
Spécification
| Format | Standard |
| Deckel | Mit Deckel |
| Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur |
| Kulturfläche | 2 bis 7 mm2 |
| Array | 16 x 24 |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Verpackung | 15/Packung, 60/Karton |
| Farbe | Schwarz, Klar durchsichtiger Boden |
| Produkttyp | Mikroplatte |
| Material | Polystyrol |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?