missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ SMARCB1/CEN22q-FISH-Sonde

Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung der Genamplifikation mit Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierungstechnik.

1475.00 € - 2430.00 €

Spezifikation

Inhalt und Lagerung Bei 4 °C im Dunkeln lagern.
Format Tube
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle)
Gen SWI/SNF-bezogener, Matrix-assoziierter, Actin-abhängiger Regulator von Chromatin, Unterfamilie b, Mitglied 1
Gen-Alias BAF47, INI1, RDT, SNF5, SNF5L1, Sfh1p, Snr1, hSNFS
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16043335
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
FG0208.100UL
100 μl
1475.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16053335
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
FG0208.200UL
200 μl
2430.00 €
200 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

Bei 4 °C im Dunkeln lagern.
Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle)
BAF47, INI1, RDT, SNF5, SNF5L1, Sfh1p, Snr1, hSNFS
6598
Flüssigkeit
Tube
SWI/SNF-bezogener, Matrix-assoziierter, Actin-abhängiger Regulator von Chromatin, Unterfamilie b, Mitglied 1
SMARCB1
DNA/RNA
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen