missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Zubehör für Smart-Tracker™ Drahtloses Datenmodul

Maximieren Sie die Funktionalität des Thermo Scientific™ Smart-Tracker™ mit weiterem Zubehör, oder personalisieren Sie Ihr Smart-Tracker Modul mit einem Sortiment an Farbstreifen.

Marke:  Thermo Scientific™ ST501-509

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15408320

  • 55.30 € / 10 Stück


Lieferzeit auf Anfrage Tel: 02304 932 890
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns.
  • Spezifikation

    Spezifikation

    Smart-Tracker-Modul
    Ringe
    0.24 x 0.63 x 1.02 Zoll (6 x 16 x 26 mm) [Versandabmessungen]
    Kit mit 10 Ringen (alle Farben)
    Smart-Tracker™-Modul
    0.2 kg
    Videos
    Dokumentation