Learn More
Thermo Scientific™ Smart-Tracker™ Drahtloser Datenlogger
Ob bei transportierten oder gelagerten Proben – die Aufrechterhaltung der Kühlkette sicherzustellen, ist in jedem Fall sinnvoll. Mit Thermo Scientific™ Smart-Tracker™ ist dies ein Kinderspiel.
Spezifikation
| Software Type | iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 6, iPad 3⁄4, Android |
|---|---|
| Akkutyp | Lithium |
| Zertifizierung/Konformität | CE-ZertifizierungFCC, CE |
| Arten von Sensoren | Interner Sensor, externer PT100 Sensor |
| Abmessungen (L x B x H) | 0,24 x 0,63 x 1,02 in. (6 x 16 x 26 mm) [Versand] |
Beschreibung
Ob bei transportierten oder gelagerten Proben – die Aufrechterhaltung der Kühlkette sicherzustellen, ist in jedem Fall sinnvoll. Mit Thermo Scientific™ Smart-Tracker™ wird die Temperaturüberwachung in der Kühlkette zum Kinderspiel. Alles, was Sie brauchen, ist ein Smartphone zur drahtlosen Kontrolle der gespeicherten Temperaturmesswerte. Es sind keine speziellen Geräte, Andockstationen oder komplexen Computerinstallationen erforderlich.
Laden Sie die Mobil-App Smart-Tracker herunter: iPhone | Android
- Verfolgen Sie die Temperatur, und kontrollieren Sie Ihre Module drahtlos mit Ihrem Smartphone und der Smart-Tracker Applikation.
- Überwachen Sie Lagerräume, Tiefkühlgeräte, Kühlschränke, Heizgeräte und Transportverpackungen†
- Laden Sie die Daten von jedem beliebigen Ort in die Cloud
- Drahtlose Bluetooth-Verbindung für eine Anwendung bei einer Vielzahl von Behältertypen und Verpackungsmaterialien
- Interner Fühler: -20 °C bis +60 °C oder -40 °C bis +85 °C
- Externer PT100-Sensor: -200 °C bis +200 °C
- Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns
Spezifikation
| iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 6, iPad 3⁄4, Android | |
| CE-ZertifizierungFCC, CE | |
| 0,24 x 0,63 x 1,02 in. (6 x 16 x 26 mm) [Versand] |
| Lithium | |
| Interner Sensor, externer PT100 Sensor | |
| 0,2 kg (0,44 lb.) |
† Abhängig von der Netzwerkgeschwindigkeit und -verfügbarkeit