Learn More
Thermo Scientific™ Smart-Vue Pro Zubehör
Passen Sie Ihr Smart-Vue Pro Fernüberwachungssystem mithilfe von Zubehör an Ihre speziellen Anforderungen an.
Marke:  Thermo Scientific™ SVPACCBAT002
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg Transport : UN number : 3090 Chem class : 9
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16883240
  • 20.80 € / 1 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 28-07-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Choose from an assorment of Smart-Vue Pro accessories including power supplies, cables and mounting hardware, antenna and audible alarms to customize your remote monitoring system as well as ensure system integrity.
Kompatibel mit den Smart-Vue Pro Fernüberwachungssystem.
Spezifikation
Spezifikation
Smart-Vue Pro Duo Modul, Smart-Vue Pro Quatro Modul
Smart-Vue Pro 3,6 V-Lithium-Modul-Akku (Pckg. mit 2)
2 Batterien, 3,6 V-Batterien
Smart-Vue unterstützt die Konformität mit den Vorschriften in 21 CFR Abschnitt 11, cGxP und SOP
Smart-Vue Pro Fernüberwachungssystem
3,6 V-Lithium-Batterien – Menge 2