Learn More
Liebherr™ SmartFrost Komforttiefkühlgerät
Diese Tiefkühlgeräte eignen sich für die allgemeine Lagerung temperaturempfindlicher Proben im Labor. Liebherr™ SmartFrost Komfort-Tiefkühlgeräte zeichnen sich durch einen flexibleren Stauraum mit größerem Aufnahmevolumen sowie durch einen verbesserten Energieverbrauch aus. Dies führt zu geringeren Betriebskosten.
Marke:  Liebherr™ GX 823
Weitere Details : Netto-Gewicht : 26.90000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12527166
Menge Preis
1 500.00 € / 1 Stück
6 457.80 € / 1 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 24-09-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
SmartFrost
  • Im Vergleich mit anderen statischen Tiefkühlgeräten friert die SmartFrost-Technologie von Liebherr Lebensmittel schneller ein und reduziert die Eisbildung für ein einfacheres und schnelleres Auftauen
Automatische SuperFrost-Funktion
  • Vereinfacht das Einfrieren und spart Energie
  • Reduziert die Temperatur schnell auf -32 °C und erzeugt dadurch die kalte Luft, die benötigt wird, um wichtige Vitamine zu erhalten
  • Sobald die Lebensmittel vollständig eingefroren sind, wechselt die automatische SuperFrost-Funktion nach max. 65 Stunden zurück in den Normalmodus und hilft so, Strom zu sparen
Kindersicherung
  • Die Kindersicherung ist so programmiert, dass das Gerät vor unabsichtlichem Abschalten geschützt ist
  • Ein Symbol im MagicEye zeigt an, wenn die Kindersicherung angeschaltet ist
FrostSafe
  • Beim FrostSafe sind die hohen und austauschbaren Schubfächer vollständig umschlossen
  • Die Kälte kann nicht so schnell entweichen, wenn das Gerät geöffnet wird
  • Die durchsichtige Vorderseite der Abteile garantiert eine optimale Übersicht über den gefrorenen Inhalt
VarioSpace
  • Alle Tiefkühlgeräte mit NoFrost und SmartFrost besitzen Schubfächer und darunterliegende Zwischenglasregale, die einfach entfernt werden können
  • Daraus ergibt sich VarioSpace, das praktische System für zusätzlichen Aufbewahrungsraum, mit dem schnell Raum für größere, gefrorene Lebensmittelteile geschaffen werden kann
Schlanke Türgriffe mit integriertem Öffnungsmechanismus
  • Die praktischen Türgriffe mit integriertem Öffnungsmechanismus stellen sicher, dass die Gerätetüren mit nur minimalem Aufwand geöffnet werden können, selbst wenn sie mehrmals in schneller Reihenfolge geöffnet werden
  • Ein Griffmechanismus drückt die Tür dabei unterstützend vom Gerätegehäuse ab
Spezifikation
Spezifikation
68 l
63.1 H x 55.3 B x 62.4 T (cm)
GX823 X
220/240 V
Weiß
62.4 cm