Learn More
Liebherr™ SmartFrost Komforttiefkühlgerät
Diese Tiefkühlgeräte eignen sich für die allgemeine Lagerung temperaturempfindlicher Proben im Labor. Liebherr™ SmartFrost Komfort-Tiefkühlgeräte zeichnen sich durch einen flexibleren Stauraum mit größerem Aufnahmevolumen sowie durch einen verbesserten Energieverbrauch aus. Dies führt zu geringeren Betriebskosten.
732.00 €
Beschreibung
SmartFrost- Im Vergleich mit anderen statischen Tiefkühlgeräten friert die SmartFrost-Technologie von Liebherr Lebensmittel schneller ein und reduziert die Eisbildung für ein einfacheres und schnelleres Auftauen
- Vereinfacht das Einfrieren und spart Energie
- Reduziert die Temperatur schnell auf -32 °C und erzeugt dadurch die kalte Luft, die benötigt wird, um wichtige Vitamine zu erhalten
- Sobald die Lebensmittel vollständig eingefroren sind, wechselt die automatische SuperFrost-Funktion nach max. 65 Stunden zurück in den Normalmodus und hilft so, Strom zu sparen
- Die Kindersicherung ist so programmiert, dass das Gerät vor unabsichtlichem Abschalten geschützt ist
- Ein Symbol im MagicEye zeigt an, wenn die Kindersicherung angeschaltet ist
- Beim FrostSafe sind die hohen und austauschbaren Schubfächer vollständig umschlossen
- Die Kälte kann nicht so schnell entweichen, wenn das Gerät geöffnet wird
- Die durchsichtige Vorderseite der Abteile garantiert eine optimale Übersicht über den gefrorenen Inhalt
- Alle Tiefkühlgeräte mit NoFrost und SmartFrost besitzen Schubfächer und darunterliegende Zwischenglasregale, die einfach entfernt werden können
- Daraus ergibt sich VarioSpace, das praktische System für zusätzlichen Aufbewahrungsraum, mit dem schnell Raum für größere, gefrorene Lebensmittelteile geschaffen werden kann
- Die praktischen Türgriffe mit integriertem Öffnungsmechanismus stellen sicher, dass die Gerätetüren mit nur minimalem Aufwand geöffnet werden können, selbst wenn sie mehrmals in schneller Reihenfolge geöffnet werden
- Ein Griffmechanismus drückt die Tür dabei unterstützend vom Gerätegehäuse ab
Spezifikation
Weiß | |
220/240 V |