Learn More
LevGo™ SmartPans™ Cahn Zubehörwanne aus Aluminium für Mikrowaagen
Beschreibung
LevGo™ Cahn Zubehörpfannen sind mit den meisten handelsüblichen Analysegeräten und Mikrowaagen kompatibel und eignen sich ideal für die organische, mikroelementare und thermische Analyse sowie für pharmazeutische Anwendungen.
- Hergestellt aus Ultrahochvakuumfolie (UVH) – einer benetzbaren und völlig ölfreien Aluminiumfolie, die normalerweise auf anderen Aluminiumfolienarten vorkommt.
- Folien trifft ASTM B-479, Spezifikation 3.1.4 und 10.3.1.
- Kompatibel mit den meisten handelsüblichen Analysegeräten und Mikrowaagen
- Alufolie und Pfannen werden in der USA
- Abmessungen Durchmesser x Höhe: 1 x 0,1 in. (25 x 3,6 mm)
- Erhältlich in Packungen mit 20 und 100 Stück.
Spezifikation
Spezifikation
| Bodenform | Rund |
| Farbe | Silber |
| Material | UVH-Folie |
| Sterilität | Unsteril |
| Typ | Mikrowaage |