Learn More
Fisherbrand™ Impfstäbchen
Isolieren einzelner Kolonien mit Picks aus Weißbirkenholz. Fisherbrand™ Impf-Picks sind natürlich biologisch abbaubar und Einweg-Picks, sind aber auch autoklavierbar und für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
52.34 € - 119.00 €
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Größe | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Größe | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15316568
|
Fisherbrand™
|
63,5 mm | Standard | Nadelspitze |
112.00 €
1500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15306568
|
Fisherbrand™
|
63,5 mm | Standard | Halbpunkt |
119.00 €
1600 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15396558
|
Fisherbrand™
|
32,51 mm | Mini | Nadelspitze |
97.25 €
2000 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15326568
|
Fisherbrand™
|
152.4 mm | Groß | Halbpunkt |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15336568
|
Fisherbrand™
|
152.4 mm | Groß | Nadelspitze |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15386558
|
Fisherbrand™
|
32.5 mm | Mini | Halbpunkt |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- In drei Längen und zwei Nadelgrößen für eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen erhältlich.
- Natürlich biologisch abbaubar, aus 100 % in den USA angebautem weißen Birkenholz
- In einer FDA-zertifizierten Einrichtung hergestellt, erfüllt FDA-Normen für Lebensmittelkontakt
- Als Halb- oder Kanülenspitzenausführung für empfindliche Anwendungen erhältlich
- Autoklavierbar
- Einwegprodukt
Spezifikation
Holzpflücker | |
Weißes Birkenholz |