missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SMC6 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15965605
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15965605 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15965605 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA580042

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Reconstitute with 0.2 mL of distilled water to yield a concentration of 500 μg/mL. Positive Control - WB: human Hela whole cell, human HepG2 whole cell, human PANC-1 whole cell, human SK-OV-3 whole cell, human COLO-320 whole cell, rat testis tissue, mouse testis tissue. IHC: rat testis tissue, human testis tissue, mouse testis tissue. ICC/IF: A431 cell. Flow: A431 cell.

Core component of the SMC5-SMC6 complex, a complex involved in DNA double-strand breaks by homologous recombination. The complex may promote sister chromatid homologous recombination by recruiting the SMC1-SMC3 cohesin complex to double-strand breaks. The complex is required for telomere maintenance via recombination in ALT (alternative lengthening of telomeres) cell lines and mediates sumoylation of shelterin complex (telosome) components which is proposed to lead to shelterin complex disassembly in ALT-associated PML bodies (APBs). Required for recruitment of telomeres to PML nuclear bodies. SMC5-SMC6 complex may prevent transcription of episomal DNA, such as circular viral DNA genome (PubMed:26983541). [UniProt].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SMC6
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 500 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 4mg trehalose and 0.05mg sodium azide
Gen SMC6
Gen-Zugriffsnummer Q924W5, Q96SB8
Gen-Alias 2810489L22Rik; 3830418C19Rik; AA990493; AU018782; AW742439; hSMC6; Kiaa4103; mKIAA4103; mSMC6; SMC protein 6; Smc6; SMC-6; SMC6 structural maintenance of chromosomes 6-like 1; SMC6L1; structural maintenance of chromosomes 6; structural maintenance of chromosomes protein 6; Structural maintenance of chromosomes protein 6-like protein
Gensymbole SMC6
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen E. coli-derived human SMC6L1 recombinant protein (Position: D205-E443).
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 313961, 67241, 79677
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.