Learn More
Smoothened Antibody (2F8), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18363639 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.01 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18363639 0.1 mg 0.01 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18363639 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. H00006608M07
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Smoothened Monoclonal antibody specifically detects Smoothened in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Smoothened
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 2F8
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung In 1x PBS, pH 7.4
Gen-Zugriffsnummer AAH09989
Gen-Alias Gx, Protein Gx, SMOHseven transmembrane helix receptor, smoothened (Drosophila) homolog, smoothened homolog, smoothened homolog (Drosophila)
Wirtsspezies Mouse
Immunogen SMO (NP_005622, 56 a.a. ~ 155 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. GPPPPLSHCGRAAPCEPLRYNVCLGSVLPYGATSTLLAGDSDSQEEAHGKLVLWSGLRNAPRCWAVIQPLLCAVYMPKCENDRVELPSRTLCQATRGPCA
Reinigungsverfahren IgG purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet GPCR, Growth and Development, Neuronal Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6608
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1 κ