Learn More
SMPX Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 15791-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16885124
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 24-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
SMPX plays a role in the regulatory network through which muscle cells coordinate their structural and functional states during growth, adaptation, and repair.
Spezifikation
Spezifikation
SMPX
Polyclonal
Unconjugated
SMPX
small muscle protein, X linked, Small muscular protein, SMPX, SRMX
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
23676, 66106, 84416
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.16 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q925F0, Q9DC77, Q9UHP9
Smpx
SMPX Fusion Protein Ag8497
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat