Learn More
3M™ SMS-Schutzanzug
Artikelnummer. 13413686
Change view
Click to view available options
Größe:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-L
3X-Large
4XL
Höhe (angloamerikanisch):
64 bis 67 Zoll
66 bis 69 in.
69 bis 71 Zoll
70 bis 74 Zoll
73 bis 76 in.
76 bis 78 Zoll
78 bis 81 in.
Höhe (metrisch):
164 bis 170 cm
167 bis 176 cm
174 bis 181 cm
179 bis 187 cm
186 bis 194 cm
194 bis 200 cm
200 bis 206 cm
Packungsgröße:
20 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Höhe (angloamerikanisch) Höhe (metrisch) unitSize
13413686 X-Large 70 bis 74 Zoll 179 bis 187 cm -
13493676 2X-L 73 bis 76 in. 186 bis 194 cm 20 Stück
13403686 Large 69 bis 71 Zoll 174 bis 181 cm 20 Stück
13483676 Medium 66 bis 69 in. 167 bis 176 cm 20 Stück
13473676 Small 64 bis 67 Zoll 164 bis 170 cm 20 Stück
13423686 3X-Large 76 bis 78 Zoll 194 bis 200 cm 20 Stück
13433686 4XL 78 bis 81 in. 200 bis 206 cm 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 13413686 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7000089600
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Für ungefährliche Anwendungen. Die blauen Einweg-Schutzanzüge der Serie 4500 bieten durch ihr Polypropylenmaterial Schutz der Kategorie I.
Der CE Simple Schutzanzug der Kategorie 1 eignet sich für häusliche DIE-Anwendungen, leichte industrielle Reinigungs- und Wartungsanwendungen, bei denen Hygiene und Reinheit eine große Rolle spielen.
  • Ausgezeichnete wirtschaftliche Lösung, um die Träger sauber und trocken aufzubewahren
  • Für ungefährliche Anwendungen
  • Atmungsaktiver und leichter Schutz
  • Widerstandsfähiges, langlebiges Polypropylenmaterial mit 45 gsm
  • Windschutzleiste über Reißverschluss
  • Elastische Kapuze, Manschetten, Knöchel und Taille
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutzoveralls
Größe X-Large
Geschlecht Unisex
Material Polyethylen
Farbe Blau
Einwegprodukt Ja
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Hood Type 2-teilig
Verschlusstyp Reißverschluss
Saumtyp Umgestochen
Sterilität Non-sterile
Schutzartklasse Kategorie I
Modell 4500B
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 43 bis 45 in.
Größe (metrisch) Brustkorb 108 bis 115 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Anwendung im Privatbereich und für einfache industrielle Reinigungs- und Pflegemaßnahmen
Höhe (angloamerikanisch) 70 bis 74 Zoll
Höhe (metrisch) 179 bis 187 cm