Learn More
SMYD4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 17594-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16887524
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The specific function of the protein remains unknown.
Spezifikation
Spezifikation
SMYD4
Polyclonal
Unconjugated
SMYD4
KIAA1936, SMYD4, ZMYND21
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
114826, 287525, 319822
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.25 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8BTK5, Q8IYR2
Smyd4
SMYD4 Fusion Protein Ag11552
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat