missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SNAP 5089, Tocris Bioscience™

Subtype-selective α1A antagonist

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 239850

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 50mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13411144

  • 764.12 € / 50 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 30-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Subtype-selective α 1A -adrenoceptor antagonist that displays > 600-fold selectivity over other adrenoceptors (K i values are 0.35, 220, 370, 540, 800 and 1200 nM for α 1A α 1B α 2C α 1D α 2B and α 2A subtypes respectively and 540 nM for L-type Ca 2+ channels). Inhibits noradrenalin-induced contractions in rabbit vascular and lower urinary tissues.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

157066-77-8
645.197
5-3-4,4-diphenyl-1-piperidinyl propyl amino carbonyl-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-4-nitrophenyl-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester hydrochloride
methyl 5-[3-(4,4-diphenylpiperidin-1-yl)propylcarbamoyl]-2,6-dimethyl-4-(4-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3-carboxylate;hydrochloride
C36H41ClN4O5
MXELDPKESKXREN-UHFFFAOYSA-N
56972175
CC1=C(C(C(=C(N1)C)C(=O)OC)C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-])C(=O)NCCCN3CCC(CC3)(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5.Cl

Spezifikation

SNAP 5089
157066-77-8
5-3-4,4-diphenyl-1-piperidinyl propyl amino carbonyl-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-4-nitrophenyl-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester hydrochloride
CC1=C(C(C(=C(N1)C)C(=O)OC)C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-])C(=O)NCCCN3CCC(CC3)(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5.Cl
645.197
645.19
50mg
C36H41ClN4O5
MXELDPKESKXREN-UHFFFAOYSA-N
methyl 5-[3-(4,4-diphenylpiperidin-1-yl)propylcarbamoyl]-2,6-dimethyl-4-(4-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3-carboxylate;hydrochloride
56972175
>98%
Videos