Learn More
Tocris Bioscience™ SNAP 94847 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18056002
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18056002 10 mg 10 Milligramm
18024872 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18056002 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 3347/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Potent and selective MCH1 antagonist
Potent melanin-concentrating hormone receptor 1 (MCH1) antagonist (Ki = 2.2 nM, KD = 530 pM) that displays > 80-fold and > 500-fold selectivity over α1A and D2 receptors respectively. Increases neurogenesis in the dentate gyrus and decreases food-reinforced operant responding in vivo. Exhibits anxiolytic activity and is orally active.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 487051-12-7
Summenformel C29H33ClF2N2O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SNAP 94847 hydrochloride
Menge 10 mg
Formelmasse 515.03
Reinheit >98%
Molekulargewicht 515.042