Beschreibung
- Bacti-Caps™ für Reagenzgläser ohne Rand
- Bieten einen festen, positiven Kulturröhrchenverschluss, der einen kontrollierten Gasaustausch ermöglicht und somit eine praktischere Alternative zu Baumwollstopfen darstellt
- Geeignet für alle gängigen Reagenzglasgrößen, passen sie auf randlose und Kunststoffröhrchen mit einem Außendurchmesser von 13 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm und 38 mm.
- Die drei flexiblen Lamellen, die an der Innenwand jeder Kappe geformt sind, sorgen für eine positive Passform, selbst wenn geringfügige Abweichungen in der Röhrchengröße auftreten
- Bacti-Caps™ Sie werden aus chemikalienbeständigem Neuplastik hergestellt und sind daher unempfindlich gegenüber Kulturmedien, den meisten Säuren, Laugen, Alkoholen und Estern.
- Verbessertes Kulturwachstum
- Farbcodiert
- Kontrollierter Gasaustausch
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schnappverschluss |
| Farbe | Schwarz |