Learn More
Sampling Systems™ Snapper Sedimentprobennehmer
Artikelnummer. 17912032 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
17912032 250 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17912032 Lieferant Sampling Systems™ Lieferanten-Nr. 5061A250
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Snapper-Sedimentprobennehmer eignet sich ideal zur Entnahme von Proben aus Erde, Schlamm und kleinen Steinen in einer Vielzahl unterschiedlicher Umweltbedingungen wie Flüssen, Seen und Teichen.
  • Kann in Verbindung mit Teleskopstangen verwendet werden.
  • Der federbelastete Mechanismus schließt sich, sobald er auf festen Boden trifft oder ein kräftiger Ruck am Griff erfolgt.
Spezifikation
Produkttyp Sedimentprobennehmer
Material Edelstahl
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 8,5 oz.
Kapazität (metrisch) 250 ml
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Skala Nein