missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SND1 Monoclonal Antibody (2D7)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 11335393
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11335393 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11335393 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. MA515420

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

MA5-15420 targets SND1/P100 in indirect ELISA, WB applications and shows reactivity with Human samples. The MA5-15420 immunogen is purified recombinant fragment of SND1 (aa361-485) expressed in E. Coli.. MA5-15420 detects SND1/P100 which has a predicted molecular weight of approximately 102kDa.

SND1/P100 (staphylococcal nuclease and tudor domain containing 1), also known as TudorSN, functions in the Pim-1 regulation of Myb activity and acts as a transcriptional activator of EBNA-2. It also interacts with EAV, NSP1, GTF2E1 and GTF2E2, and forms a ternary complex with Stat6 and POLR2A. The staphylococcal nuclease-like (SN)-domains directly interact with amino acids 1099-1758 of CBP. SND1/P100 plays an important role in the assembly of Stat6 transcriptome and stimulates IL-4-dependent transcription by mediating interaction between Stat6 and CBP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SND1
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 2D7
Konzentration Conc. Not Determined
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung ascites with 0.03% sodium azide
Gen Snd1
Gen-Zugriffsnummer Q7KZF4
Gen-Alias 100 kDa coactivator; 4SNc-Tudor domain protein; 4SNc-Tudor domain protein long form; 4SNc-Tudor domain protein short form; AL033314; EBNA-2 co-activator (100kD); EBNA2 coactivator p100; p100; p100 co-activator; p100 co-activator variant 1; p100 EBNA2 co-activator; p100L; P100-like protein short variant; p100S; similar to Homo sapiens EBNA-2 co-activator (100kDa coactivator); p105 coactivator; SN4TDR; SND p102; SND1; snd1 protein; SND1-BRAF fusion; staphylococcal nuclease and tudor domain containing 1; staphylococcal nuclease domain containing 1; staphylococcal nuclease domain-containing protein 1; TDRD11; testis tissue sperm-binding protein Li 82P; tudor domain-containing protein 11; TudorSN; Tudor-SN; wu:fc27g10
Gensymbole Snd1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Purified recombinant fragment of SND1 (aa361-485) expressed in E. Coli.
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 27044
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.