Learn More
SND1 Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 1A6A4, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | SND1 |
---|---|
Klon | 1A6A4 |
Konzentration | 1 mg/mL |
Anwendungen | Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16887315
|
Proteintech
60265-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 29-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16877315
|
Proteintech
60265-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 29-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
SND1/P100 (staphylococcal nuclease and tudor domain containing 1), also known as TudorSN, it functions in the Pim-1 regulation of Myb activity and acts as a transcriptional activatior of EBNA-2. It also interacts with EAV, NSP1,GTF2E1 and GTF2E2, and forms a ternary complex with Stat6 and POLR2A. The staphylococcal nuclease-like (SN)-domains directly interact with amino acids 1099-1758 of CBP. SND1/P100 plays an important role in the assembly of Stat6 transcriptome and stimulates IL-4-dependent transcription by mediating interaction between Stat6 and CBP.Spezifikation
SND1 | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
100 kDa coactivator, EBNA2 coactivator p100, p100, p100 co activator, SND1, TDRD11 | |
SND1 | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
1A6A4 | |
Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Mouse, Human | |
Q78PY7, Q7KZF4 | |
27044, 56463 | |
SND1 Fusion Protein Ag1200 | |
Primary | |
-20°C | |
SND1 |