Learn More
Ansell Edmont™ P HNDSCH SNORKEL 04-414 G10 G10
Click to view available options
Größe: 10
Beschreibung
- Handschuhe für chemische Anwendungen
- Einzigartige raue Oberfläche für besseren Nassgriff
- Das Jersey-Futter sorgt für Komfort und angenehme Isolierung
- Gutes Schnitt- und Abriebverhalten
- Zuverlässige Handhabung, insbesondere unter feuchten Bedingungen
- Widersteht Abrieb drei Mal länger als herkömmliche PVC-beschichtete Handschuhe
- Natürliche Passform für verbesserte Beidhändigkeit und Komfort
Anwendungen:
- Befüllen, Mischen und Portionieren von Rohstoffen
- Be- und Entladen von Verarbeitungsanlagen
- Öffnen und Entleeren von Pumpenventilen oder -schläuchen
- Überwachung laufender Verfahren
- Transfer von Flüssigkeiten und Feststoffen
- Transport von Flüssigkeiten und Feststoffen zwischen Behältern oder Tanks und Verarbeitungsanlagen
Spezifikation
Material der Rückseite | PVC |
Zertifizierung/Konformität | Normen der-KATEGORIE III, EN 374, EN 388: 3121, ANSI |
Stulpenmaterial | PVC |
Coating Material | PVC |
Produkttyp | Immersionshandschuhe |
Modell | 4-414 |
Art der Handschuhstulpe | Stulpe |
Auskleidung | Baumwolljersey |
Menge | 72 Paar |
Beständig gegen | Säuren, Ätzmittel, Basen und Alkohole und gute Abriebfestigkeit |