Learn More
SNURPORTIN1 Antibody (SNUPN/7363R), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18612374 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18612374 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18612374 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP320884APC
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
SNURPORTIN1 Monoclonal antibody specifically detects SNURPORTIN1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen SNURPORTIN1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon SNUPN/7363R
Konjugat APC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias KPNBL, RNA U transporter 1, RNA, U transporter 1, RNUT1, snurportin 1, Snurportin1, SNURPORTIN-1, SPN1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fragment (around aa 900-1100) of human SNURPORTIN1 protein (exact sequence is proprietary)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10073
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG κ