Learn More
SNW1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 25926-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16884465
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
CSTF2 is one of three (including CSTF1 and CSTF3) cleavage stimulation factors which combine to form CSTF which is involved in the polyadenylation and 3′end cleavage of pre-mRNAs. CSTF2 contains a ribonucleoprotein-type RNA binding domain. CSTF2 is upregulated during activation of B cells which results in the switch of IgM heavy chain mRNA from membrane bound form to the secreted form.
Spezifikation
Spezifikation
SNW1
Polyclonal
Unconjugated
SNW1
Bx42, NCOA 62, Nuclear protein SkiP, Prp45, PRPF45, Ski interacting protein, SKIIP, SKIP, SNW domain containing 1, SNW1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
22938
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
0.27 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q13573
SNW1
SNW1 Fusion Protein Ag23106