Learn More
SNW1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | SNW1 |
---|---|
Konzentration | 0.27 mg/mL |
Anwendungen | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16884465
|
Proteintech
25926-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 29-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16874465
|
Proteintech
25926-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 29-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
CSTF2 is one of three (including CSTF1 and CSTF3) cleavage stimulation factors which combine to form CSTF which is involved in the polyadenylation and 3′end cleavage of pre-mRNAs. CSTF2 contains a ribonucleoprotein-type RNA binding domain. CSTF2 is upregulated during activation of B cells which results in the switch of IgM heavy chain mRNA from membrane bound form to the secreted form.Spezifikation
SNW1 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q13573 | |
22938 | |
SNW1 Fusion Protein Ag23106 | |
Primary | |
-20°C | |
SNW1 |
0.27 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Bx42, NCOA 62, Nuclear protein SkiP, Prp45, PRPF45, Ski interacting protein, SKIIP, SKIP, SNW domain containing 1, SNW1 | |
SNW1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |