missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SNX26 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18089565 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
Conditionnement:
0.10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge unitSize
18089565 0.1 mg 0.10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18089565 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NB1001219

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Goat Polyclonal Antibody

SNX26 Polyclonal specifically detects SNX26 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Peptide ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen SNX26
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry 2.5 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 2.5 ug/ml, Peptide ELISA Detection limit 1:8000
Zusammensetzung Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA with 0.02% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer NP_443180
Gen-Alias FLJ39019, neurite outgrowth multiadaptor RhoGAP protein, NOMA-GAP, Rho GTPase activating protein 33, rho GTPase-activating protein 33, Rho-type GTPase-activating protein 33, sorting nexin 26, Sorting nexin-26, Tc10/CDC42 GTPase-activating protein, TCGAPSNX26
Gensymbole ARHGAP33
Wirtsspezies Goat
Immunogen Peptide with sequence SWSLHSEGQTRSYC corresponding to C-Terminus according to NP_443180.2.
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 115703
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.